Merck
70221
Supelco
Formato de amonio
Ammonium formate
eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0%
Sinónimos:
Ácido fórmico ammonium salt
About This Item
Fórmula lineal:
HCO2NH4
Número de CAS:
Peso molecular:
63.06
Beilstein:
3625095
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
eCl@ss:
39021903
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
anionic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (calc. on dry substance, NT)
≥99.0%
Formulario
crystals
calidad
LiChropur
técnicas
LC/MS: suitable
impurezas
insoluble matter, passes filter test
<2% water
residuo de ign. (900 °C)
<0.1% (as SO4)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
119-121 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
densidad
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
cadena SMILES
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
Clave InChI
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El formato de amonio es la sal de amonio del ácido fórmico. Es fácilmente asequible, estable y de naturaleza no tóxica. Puede utilizarse junto con el paladio en catalizadores de carbono (Pd-C) o de níquel Raney.[1]
Aplicación
El formato de amonio se ha utilizado como disolución tampón durante el análisis mediante LC-MS/MS para el cribado de fármacos y compuestos exógenos. Puede utilizarse como catalizador de la transferencia de hidrógeno en la reducción de nitrocompuestos alifáticos y aromáticos.
El formato de amonio se ha utilizado en la separación de fármacos antiinflamatorios no esteroides y de mezclas de oligosacáridos utilizando electrocromatografía capilar. También se utiliza en el análisis de fosfatidilserinas, triacilgliceroles y productos de oxidación del triacilglicerol, así como de ácidos oligogalacturónicos utilizando métodos de HPLC y HPLC-MS.
El formato de amonio se ha utilizado como disolución tampón durante el análisis mediante LC-MS/MS para el cribado de fármacos y compuestos exógenos.[2] Puede utilizarse como catalizador de la transferencia de hidrógeno en la reducción de nitrocompuestos alifáticos y aromáticos.[1]
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
François-Ludovic Sauvage et al.
Clinical chemistry, 52(9), 1735-1742 (2006-07-22)
In clinical and forensic toxicology, general unknown screening is used to detect and identify exogenous compounds. In this study, we aimed to develop a comprehensive general unknown screening method based on liquid chromatography coupled with a hybrid triple-quadrupole linear ion
Nara Liessi et al.
JCI insight, 5(16) (2020-07-17)
In recent years, a number of drugs have been approved for the treatment of cystic fibrosis (CF). Among them, newly released Trikafta, a combination of 3 drugs (VX-661/VX-445/VX-770), holds great promise to radically improve the quality of life for a
Lin Wang et al.
Annals of palliative medicine, 10(4), 4354-4368 (2021-05-11)
To explore the role of intestinal flora in seborrhea, non-targeted metabolomics analysis was carried out. Fecal samples were collected from 5 seborrheic patients and 5 healthy controls from October 2019 to April 2020. Ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry
A general procedure for mild and rapid reduction of aliphatic and aromatic nitro compounds using ammonium formate as a catalytic hydrogen transfer agent.
Ram, Siya, and Richard E. Ehrenkaufer.
Tetrahedron Letters, 25.32, 3415-3418 (1984)
Jiang-Tao Niu et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2020, 4543761-4543761 (2020-12-22)
To compare the changes of chemical components of Hedysari Radix (HR) before and after honey-processing, and to explore the material basis of the difference between HR and honey-processed Hedysari Radix (HPHR) in Buzhong Yiqi. Different compounds in aqueous extracts of
Artículos
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Ver todo
Protocolos
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar más
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews