569222-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
Discovery®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Discovery®
packaging
1 ea of
extent of labeling
12% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
10 cm × 4 mm
surface area
300 m2/g
surface coverage
3 μmol/m2
impurities
<10 ppm metals
matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
180 Å
operating pH range
2-8
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Categorías relacionadas
General description
Features and Benefits
- Excelente reproducibilidad
- Excepcional forma del pico para analitos básicos y ácidos
- Separaciones LC-MS estables con poco sangrado
- Separación de péptidos y proteínas pequeñas
- Menor hidrofobicidad que muchas columnas C 18 comparables, proporcionando análisis más rápidos
Legal Information
guard cartridge
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered