483613
Bis(trimethylstannyl)acetylene
Sinónimos:
1,2-Ethynediylbis[trimethylstannane], Ethynylenebis[trimethyl]tin
About This Item
Productos recomendados
mp
59-61 °C (lit.)
Nivel de calidad
cadena SMILES
C[Sn](C)(C)C#C[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C2.6CH3.2Sn/c1-2;;;;;;;;/h;6*1H3;;
Clave InChI
CDIFRACRLLNHOO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?