Merck
569224-U
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Discovery RP18 HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Columna para HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Discovery®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
12% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 10 mm
superficie
300 m2/g
cobertura de la superficie
3 μmol/m2
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
180 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Utilice Discovery® C18 para cualquier método que especifique una C18. La forma del pico, la reproducibilidad y la estabilidad excepcionales hacen de ella la columna de elección para todos los métodos C18, desde los más exigentes hasta los rutinarios.
Aplicación
  • Development and Validation of a Reversed-Phase HPLC Method with UV Detection for the Determination of L-Dopa in Vicia faba L. Broad Beans.: Highlights the application of the Discovery® C18 HPLC Column in developing a method for the accurate quantification of L-Dopa in natural sources, which is essential for studies in neuropharmacology and natural product research (Tesoro et al., 2022).
  • Simultaneous estimation of paclitaxel and erlotinib in plasma by liquid chromatography/(+) electrospray tandem mass spectrometry: application in formulation development and pharmacokinetics.: This study employs the Discovery® C18 HPLC Column to enhance the simultaneous analysis of paclitaxel and erlotinib, critical for cancer therapy research and formulation development (Khuroo et al., 2022).
Características y beneficios
  • Excelente reproducibilidad
  • Excepcional forma del pico para analitos básicos y ácidos
  • Separaciones LC-MS estables con poco sangrado
  • Separación de péptidos y proteínas pequeñas
  • Menor hidrofobicidad que muchas columnas C 18 comparables, proporcionando análisis más rápidos
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pilar Heredia-Middleton et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 149(4), 552-556 (2008-02-01)
Heat shock protein 70 (HSP70, 70 kDa) is the most commonly expressed protein in response to thermal stress. The extent of its expression is associated with differences in environmental temperatures. We investigated the heat shock response in red blood cells
Yoshinori Masukawa et al.
Journal of lipid research, 49(7), 1466-1476 (2008-03-25)
Ceramides (CERs) in human stratum corneum (SC) play physicochemical roles in determining barrier and water-holding functions of the skin, and specific species might be closely related to the regulation of keratinization, together with other CER-related lipids. Structures of those diverse
Pei Yuan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(42), 11319-11325 (2009-09-18)
This study systematically investigates periodic mesoporous organosilicas (PMOs) with controlled helical and concentric circular (CC) pore architectures prepared through a basic-catalyzed sol-gel process by using an achiral cationic surfactant trimethyloctadecylammonium bromide (C(18)TAB) as a structure-directing agent, perfluorooctanoic acid (PFOA) as
R Nageswara Rao et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(11), 1145-1150 (2009-05-16)
A highly sensitive and selective on-line two-dimensional reversed-phase liquid chromatography/electrospray ionization-tandem mass spectrometry (2D-LC-ESI/MS/MS) method was developed and validated to determine rifaximin in rat serum by direct injection. The 2D-LC-ESI/MS/MS system consisted of a restricted access media column for trapping
Xiaofang Hou et al.
Journal of separation science, 36(4), 706-712 (2013-02-13)
Most of the anti-breast cancer drugs are often limited owing to drug resistance and serious adverse reactions. Therefore, development of more targeted and low toxic drugs from traditional Chinese medicines for breast cancer are needed. At the same time, establishment
Contenido relacionado
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered