Merck
567228-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Sinónimos:
BIO Wide Pore C5 Chromatography Column
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Columna para HPLC Discovery® BIO Wide Pore C5, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
product line
Discovery®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Discovery®
packaging
1 ea of
extent of labeling
3.5% Carbon loading
parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
15 cm × 2.1 mm
surface area
100 m2/g
surface coverage
4.5 μmol/m2
matrix
silica particle platform
fully porous particle
matrix active group
C5 (pentyl) phase
particle size
3 μm
pore size
300 Å
operating pH
2-8
separation technique
reversed phase
General description
La Discovery BIO Wide Pore C5 fue diseñada para la separación eficaz y fiable de proteínas y péptidos, especialmente para péptidos hidrófobos, mediante RP-HPLC. Las fases de cadena larga, como C8 o C18, suelen ser demasiado hidrófobas para las proteínas y pueden ocasionar tiempos de retención excesivamente largos o incluso una unión irreversible con la columna. Por esta razón las fases de cadena corta, como las C3 o C4, suelen usarse para el análisis de proteínas por RP-HPLC. Sin embargo, estas fases de cadena corta son susceptibles de hidrólisis, lo que provoca que la columna tenga una vida útil corta, especialmente a pH ácido. La Discovery BIO Wide Pore C5 ofrecen un orden de elución similar al de la convencional C4, aunque presenta una estabilidad al pH más alta y una vida útil más prolongada. Por lo general, con la Discovery BIO Wide Pore C5 puede conseguirse separaciones de mayor eficiencia debido a las mejoras realizadas en la sílice y la química de fase ligada.
Application
  • Kinetic performance comparison of superficially porous, fully porous and monolithic reversed-phase columns by gradient kinetic plots for the separation of protein biopharmaceuticals.: This study provides a detailed kinetic performance comparison of different types of reversed-phase HPLC columns, including the Discovery® BIO Wide Pore C5 HPLC Column. The research highlights its efficiency and resolution in separating complex protein biopharmaceuticals, making it a valuable tool for analytical chemists in biopharmaceutical analysis (Jaag et al., 2022).
  • RP-LC x RP-LC analysis of a tryptic digest using a combination of totally porous and partially porous stationary phases.: This paper investigates the use of reverse-phase liquid chromatography (RP-LC) with both totally porous and partially porous stationary phases, including the BIO Wide Pore C5 HPLC Column, to analyze tryptic digests. The findings demonstrate its robustness and high resolution in proteomics applications, enabling precise peptide mapping and protein characterization (Mondello et al., 2010).
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.