Merck
567225-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C8 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Columna para HPLC Discovery® BIO Wide Pore C8, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
product line
Discovery®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Discovery®
packaging
1 ea of
extent of labeling
5% Carbon loading
parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
25 cm × 21.2 mm
surface area
100 m2/g
surface coverage
4 μmol/m2
matrix
silica particle platform
fully porous particle
matrix active group
C8 (octyl) phase
particle size
10 μm
pore size
300 Å
operating pH
2-8
separation technique
reversed phase
General description
La columna Discovery BIO C8 de poro ancho contiene una fase de RP-HPLC para separación de proteínas y péptidos con una hidrofobicidad intermedia entre la de las columnas Discovery BIO C5 y Discovery BIO C18 de poro ancho. La diferencia en hidrofobicidad es lo que le proporciona una selectividad única en comparación con estas otras fases. Está especialmente indicada para mapeo de péptidos porque ofrece información complementaria a una separación con fase C18. Dada su hidrofobicidad intermedia la recomendamos también para tareas de optimización de protocolos o para hacer una inspección previa de las muestras. Como todas las fases Discovery BIO de poro ancho, la fase C8 proporciona una alta eficiencia, picos simétricos, una estabilidad excepcional, tiempos de vida de la columna prolongados y compatibilidad LC/MS.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)