Merck
55234-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Acetate Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
Sinónimos:
QuEChERS
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
product name
Supel QuE, Acetate Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
material
polypropylene tube
agency
AOAC® 2007.01
product line
Supel
composition
magnesium sulfate, 6 g
sodium acetate, 1.5 g (Cat. No. 58750)
packaging
pk of 50
technique(s)
QuEChERS: suitable
centrifuge tube volume
15 mL
application(s)
food and beverages
separation technique
ion exchange
General description
La SPE dispersiva (dSPE), conocida también como el método «QuEChERS» (acrónimo de rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro en inglés), es la técnica de preparación de muestras moderna que se está volviendo cada vez más popular en el área de los análisis de múltiples residuos de plaguicidas en los productos alimentarios y agrícolas.
Utilizando el método QuEChERS, las muestras alimentarias o agrícolas se extraen primero con un disolvente miscible acuoso (por ejemplo, acetonitrilo) en presencia de elevadas cantidades de sales (como el cloruro de sodio y el sulfato de magnesio) o agentes amortiguadores (como el citrato) para inducir separación en fase líquida y estabilizar los plaguicidas lábiles a ácidos y bases. Tras agitar y centrifugar, una alícuota de la fase orgánica se somete a un ulterior lavado utilizando la SPE. A diferencia de los métodos tradicionales en los que se usan tubos de SPE, en la SPE dispersiva, la limpieza se facilita mezclando cantidades a granel de SPE (Supelclean PSA, ENVI-Carb o Discovery DSC-18) con el extracto. Después de la limpieza de la muestra, la mezcla se centrifuga y el sobrenadante resultante puede o bien analizarse directamente o bien someterse a otro tratamiento menor antes de analizarse.
Supelco lleva una línea de viales y tubos de centrífuga que contienen cantidades predeterminadas de sales y adsorbentes de SPE para respaldar las configuraciones más comunes del método utilizadas en la actualidad.
Suitability
Adecuado para extraer una muestra alimentaria/agrícola de 10-15 g. El elevado nivel de sales (por ejemplo, sulfato de magnesio) es para inducir la separación de fases entre el acetonitrilo y la capa de muestra acuosa.
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Calogero Di Bella et al.
Frontiers in public health, 8, 273-273 (2020-08-01)
Heavy metals and PAHs were measured in animal foodstuffs from Augusta-Melilli-Priolo area in order to evaluate the potential human health risk associated to their consumption. All heavy metals were detected in seafood products while most of them were <LOD in
Lijun Han et al.
Analytica chimica acta, 827, 40-46 (2014-05-17)
A new method of sample preparation was developed and is reported for the first time. The approach combines in-vial filtration with dispersive solid-phase extraction (d-SPE) in a fast and convenient cleanup of QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe)
Steven J Lehotay et al.
Journal of chromatography. A, 1217(16), 2548-2560 (2010-02-11)
This article describes the comparison of different versions of an easy, rapid and low-cost sample preparation approach for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables by concurrent use of gas and liquid chromatography (GC and LC) coupled to
Yelena Sapozhnikova et al.
Analytica chimica acta, 758, 80-92 (2012-12-19)
A multi-class, multi-residue method for the analysis of 13 novel flame retardants, 18 representative pesticides, 14 polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and 7 polybrominated diphenyl ether (PBDE) congeners in catfish muscle was developed and evaluated using
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been
Contenido relacionado
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
La cromatografía de gases es una técnica analítica común que se utiliza para separar y analizar compuestos volátiles en fase gaseosa. La GC se aplica en muchas industrias para el control de calidad y para identificar o cuantificar los compuestos de una mezcla.
La cromatografía de gases es una técnica analítica común que se utiliza para separar y analizar compuestos volátiles en fase gaseosa. La GC se aplica en muchas industrias para el control de calidad y para identificar o cuantificar los compuestos de una mezcla.
Ver todo
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCsuitable for GC, application for SPE