53562-U
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column; suitable for PFAS testing
Sinónimos:
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, suitable for PFAS testing
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L1
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
product line
Ascentis®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
9.9% carbon loading
parameter
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
column L × I.D.
25 cm × 2.1 mm
surface area
135 m2/g
matrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
matrix active group
C18, extensively endcapped octadecylsilane (ODS) bonding phase
particle size
2.7 μm
pore size
90 Å pore size
operating pH range
2-9
separation technique
reversed phase
General description
Analysis Note
Legal Information
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.