Merck
567202-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Sinónimos:
Wide Pore Biological C18 Chromatography Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC Discovery® BIO Wide Pore C18, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Discovery®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
9.2% Carbon loading
Parámetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
superficie
100 m2/g
cobertura de la superficie
3.6 μmol/m2
Matriz
silica particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
300 Å
pH operativo
2-8
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Los mapas de péptidos generados por HPLC de fase reversa (RP-HPLC), proporcionan información muy útil sobre la estabilidad, estructura y pureza de las proteínas. Para que sea efectiva, la columna de RP-HPLC debe ser capaz de resolver un alto porcentaje de los péptidos de la muestra. Cuantos más péptidos sea capaz de discernir, mejor será la información obtenida. Las columnas de poro ancho Discovery BIO C18 tienen una resolución de RPHPLC inmejorable en mapas peptídicos de digestiones trípticas. Las mejoras en la sílice y en la química de la fase ligada que se han desarrollado para la línea de productos de poro ancho Discovery BIO, hacen que mejore la resolución mediante un aumento de la eficiencia y una reducción de las colas de los picos. Un valor añadido de estas mejoras es la capacidad de analizar péptidos sin TFA en la fase móvil, incrementando por ende la señal LC/MS.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
La HPLC separa e identifica biomoléculas grandes como proteínas y péptidos mediante el bombeo de la muestra a través de una columna rellena de adsorbente.
La HPLC separa e identifica biomoléculas grandes como proteínas y péptidos mediante el bombeo de la muestra a través de una columna rellena de adsorbente.
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.
Ver todo
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC