Documentos clave
51268-U
MicroTight Unions
PEEK, for use with 1/32" tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiales
PEEK
compatibilidad
for use with 1/32" tubing
Categorías relacionadas
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)