Documentos clave
51262-U
Ultra-High Performance Fingertight Fittings
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32), for use with (1/16" tubing), pkg of 10 ea
Sinónimos:
High Pressure HPLC Fittings
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiales
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32)
envase
pkg of 10 ea
compatibilidad
for use with (1/16" tubing)
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
Descripción general
The innovative line of Upchurch Ultra High Performance fittings are desigined to withstand extreme temperature anf pressures. This line of fittings is perfect for use within the increasingly demanding requirements for today′s high performance analytical systems. The fittings are a 10/32 fingertight style for use with 1/16" and 1/32" OD tubing.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)