504947
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Discovery®
extent of labeling
12% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
surface area
300 m2/g
surface coverage
3 μmol/m2
impurities
<10 ppm metals
matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
180 Å
operating pH range
2-8
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Categorías relacionadas
General description
Features and Benefits
- Excelente reproducibilidad
- Excepcional forma del pico para analitos básicos y ácidos
- Separaciones LC-MS estables con poco sangrado
- Separación de péptidos y proteínas pequeñas
- Menor hidrofobicidad que muchas columnas C 18 comparables, proporcionando análisis más rápidos
Legal Information
Application
guard cartridge
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.