Key Documents
33109-U
Supelco
Crimp Top Vial, Serum Bottle Style
volume 50 mL, clear glass bottle, O.D. × H 43 mm × 73 mm, pkg of 272 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass bottle
feature
autoclavable
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 272 ea
O.D. × H
43 mm × 73 mm
volume
50 mL
fitting
thread for 20 mm
General description
Estos viales están fabricados con cristal borosilicato transparente.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)