Documentos clave
27514
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
250 °C max. temp.
D.E.
18 mm
diám. × grosor
18 mm × 0.060 in.
compatibilidad
for use with 22 mL vial
Descripción general
PTFE/Silicone is recommended for use with most organic solvents until PTFE is pierced. It has good resealability and can withstand a temperature of 250°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)