27512
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
250 °C max. temp.
D.E.
13 mm
diám. × grosor
13 mm × 0.060 in.
compatibilidad
for use with 7 mL vial
Aplicación
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)