27162
Viales, tapón de rosca, vidrio transparente (solo vial)
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
clear glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
21 mm × 70 mm × 12 mm
volume
15 mL
fitting
thread for 18-400
Application
It has been used in vapour trap for determining atmospheric water vapour for isotopic analysis. It has also been used in solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) method during the determination of oxidation of freeze-dried chicken myofibrils spiked with methyl linoleate.
Application
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
required but not provided
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
A rapid method for the sampling of atmospheric water vapour for isotopic analysis.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24.1, 103-108 (2010)
Solid phase microextraction- gas chromatography for quantifying headspace hexanal above freeze-dried chicken myofibrils.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.15, 4185-4190 (2003)
Chromatograms
GC Analysis of Phthalate Esters in Corn Oil (Spiked) on SLB®-5ms after SPME with a 100 μm PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPMENuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.