24716
Insert for 2mL large opening vial
volume 0.35 mL, clear glass (shell style), O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Productos recomendados
material
clear glass (shell style)
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
volume
0.35 mL
compatibility
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
Categorías relacionadas
General description
Die Einsätze passen in 12mm × 32mm Gefäße mit weiter Öffnung (6,0 mm)
Other Notes
24715 --> material nos. 24715 (100pq) & 24716 (1000pq).
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)