29441-U
Certified glass inserts for 12 x 32 mm, large opening vials
volume 0.35 mL, clear glass insert (flat bottom), O.D. × H 6 mm × 31 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
clear glass insert (flat bottom)
description
flat bottom
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
6 mm × 31 mm
volume
0.35 mL
fitting
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
Categorías relacionadas
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
HPLC method determines Drospirenone in progestin medication using Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column, meeting USP monograph criteria.
HPLC method determines Drospirenone in progestin medication using Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column, meeting USP monograph criteria.
HPLC method determines Drospirenone in progestin medication using Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column, meeting USP monograph criteria.
HPLC method determines Drospirenone in progestin medication using Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column, meeting USP monograph criteria.