Key Documents
23703-U
Supelco
Viales, tapón de rosca, vidrio transparente (solo vial)
volume 60 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 144 ea
Sinónimos:
Clear glass screw top vials
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
agency
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 25101
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 144 ea
O.D. × H
27.5 mm × 140 mm
volume
60 mL
fitting
thread for 24-400
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)