13629-U
MCI GEL® CHP20P Polymeric Adsorbent
700 mesh, bottle of 100g
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
MCI GEL® CHP20P, bottle of 100 g
Formulario
solid
envase
bottle of 100 g
técnicas
LPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
~500 m2/g
Matriz
styrene-divinylbenzene
grupo activo de la matriz
polymer
tamaño de partícula
75-150 μm
tamaño de poro
~1.30 mL/g pore volume
400-600 Å mean pore size
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
técnica de separación
reversed phase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?