Documentos clave
13630-U
Supelco
MCI GEL® CHP20P Polymeric Adsorbent
700 mesh, bucket of 500g
Sinónimos:
C18 silica, 200-400 mesh, 40-75 micron
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
MCI GEL® CHP20P, bucket of 500 g
Formulario
solid
envase
bucket of 500 g
técnicas
LPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
~500 m2/g
Matriz
styrene-divinylbenzene
grupo activo de la matriz
polymer
tamaño de partícula
75-150 μm
tamaño de poro
~1.30 mL/g pore volume
400-600 Å mean pore size
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
MCI GEL® CHP20P is a highly porous styrene-divinylbenzene polymer resin used as column packing material.
Aplicación
Biofarmacéuticas; compuestos aromáticos; péptidos; esteroides; desalinización; aplicaciones de fase inversa. Apto para uso no acuoso.
MCI GEL® CHP20P was used in testing solid phase enrichment of phosphomolybdenum blue .
Información legal
MCI GEL is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Highly sensitive flow analysis determination of orthophosphate using solid phase enrichment of phosphomolybdenum blue without need for organic solvents in elution.
Heckemann, H-J.
Analytica Chimica Acta, 410, 177-184 (2000)
N Okamura et al.
Phytochemistry, 37(5), 1463-1466 (1994-11-01)
Three new flavonoid glucuronides, luteolin 3'-O-beta-D-glucuronide, luteolin 3'-O-(4"-O-acetyl)-beta-D-glucuronide, and luteolin 3'-O-(3"-O-acetyl)-beta-D-glucuronide, together with hesperidin, were isolated from 50% aqueous MeOH extract of the leaves of rosemary. The structures were established by chemical and spectroscopic methods. Their antioxidant activities were evaluated