Documentos clave
13623-U
Supelco
Sepabeads® SP-207 Polymeric Adsorbent
20-60 mesh, bucket of 1000 g
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Sepabeads® SP-207, bucket of 1000 g
Formulario
solid
envase
bucket of 1000 g
técnicas
LPLC: suitable
superficie
650 m2/g
Matriz
brominated styrene-divinylbenzene
grupo activo de la matriz
polymer
tamaño de partícula
20-60 mesh
tamaño de poro
~1.20 mL/g pore volume
105 Å mean pore size
densidad
1.18 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Sepabeads® SP-207 is a nonionic polystyrene-divinylbenzene polymer resin used as column packing material. It is widely used as a adsorbent for purification in biopharmaceutical applications.
Aplicación
Aplicaciones de lecho fluido en dirección ascendente; fuertemente hidrófoba; elevada densidad, gran capacidad; más hidrófoba que los polímeros estireno/DVB.
  • Sepabeads® SP-207 was used in kinetic and thermodynamics investigation for adsorption/desorption behavio of anthocyanin pigments.
  • Sepabeads® SP-207 was used as column packing material for purification of phenolic fraction.
Otras notas
Aplicaciones de lecho fluido en dirección ascendente; fuertemente hidrófoba; elevada densidad, gran capacidad; más hidrófoba que los polímeros estireno/DVB.
Información legal
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Sepabeads is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
An optimal extraction solvent and purification adsorbent to produce anthocyanins from black rice (Oryza sativa cv. Heugjinjubyeo).
Kang, You Jin, Seung Won Jung, and Seung Ju Lee.
Food Technology and Biotechnology, 23, 97-106 (2014)
Irena Palíková et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(15), 6584-6589 (2009-07-04)
The effect of Lonicera caerulea L. (blue honeysuckle) phenolic fraction (18.5% anthocyanins) on cell viability and against oxidative damage in low density lipoproteins (oxLDL), in rat microsomes and in primary cultures of rat hepatocytes and human umbilical vein endothelial cells
Renáta Myjavcová et al.
Journal of chromatography. A, 1217(51), 7932-7941 (2010-11-30)
Anthocyanins from the fruit Lonicera caerulea L. var. kamtschatica (blueberry honeysuckle, Caprifoliaceae) were studied via (semi)preparative chromatographic fractionation followed by MS and μLC/MS analysis. The extraction procedure was optimized with respect to analytical purposes as well as its potential use