SRE0028
Lipase from human pancreas
Sinónimos:
Lipase from human pancreas, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
Formulario
lyophilized powder
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Pancreatic lipase fulfills a key function in dietary fat absorption by hydrolyzing triglycerides into diglycerides, and subsequently into monoglycerides and free fatty acids.
Envase
100 units in glass bottle
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)