SML3378
Forodesine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
7-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-pyrrolidinyl]-3,5-dihydro-4H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one, hydrochloride salt, BCX-1777 HCl, ImmH HCl, Immucillin-H HCl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
, White to very dark grey
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1C2=C(NC=N1)C([C@@H]3N[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO)=CN2.Cl
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)