M5250
Melatonina
powder, ≥98% (TLC)
Sinónimos:
N-Acetil-5-metoxitriptamina
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
116.5-118 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI key
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MTNR1A(4543) , MTNR1B(4544) , NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
General description
Application
- Determinar si la administración prolongada de melatonina puede inducir cambios reproductivos y cómo la melatonina ejerce su acción protectora relacionada con la oxidación lipídica y las actividades antioxidantes en el ovario de rata durante la ovulación.
- Determinar el efecto de la melatonina en el estrés del retículo endoplasmático y la expresión de la sirtuína 1 en células neuronales de ratas recién nacidas después de hipoxia-isquemia.
- Estudiar el efecto de la melatonina en la disfunción intestinal inducida por estrés crónico en los ratones estresados.
Biochem/physiol Actions
Caution
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)