Merck
SML1046
Sigma-Aldrich
CHIR99021
≥98% (HPLC), powder, GSK-3 inhibitor
Sinónimos:
6-[[2-[[4-(2,4-diclorofenil)-5-(5-metil-1H-imidazol-2-il)-2-pirimidinil]amino]etil]amino]-3-piridinocarbonitrilo, CT99021
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H18Cl2N8
Número de CAS:
Peso molecular:
465.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Nombre del producto
CHIR99021, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(C=C1Cl)=CC=C1C2=NC(NCCNC(N=C3)=CC=C3C#N)=NC=C2C4=NC(C)=CN4
InChI
1S/C22H18Cl2N8/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32)
InChI key
AQGNHMOJWBZFQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
CHIR99021 es un derivado de la aminopirimidina. CHIR99021 promueve el potencial de auto renovación de las células madre embrionarias (ESC) de ratones al inhibir la actividad de la glucógeno sintasa cinasa-3 (GSK-3) y potencia el aumento de las funciones β-catenina y c-Myc. CHIR99021 promueve la auto renovación de las ESC al modular las vías de señalización del factor de crecimiento transformante β (TGF-β) y las cinasas de proteínas activadas por Notch y mitógeno (MAPK). CHIR99021 es un agonista de la señalización wingless/integrada (wnt), aumenta la expresión de la ciclinA y promueve la proliferación celular en las líneas celulares de cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC).
Application
CHIR99021 se ha utilizado como agonista de señalización Wnt para estudiar sus efectos en la diferenciación de cardiomiocitos derivados de células madre pluripotentes humanas (hPSC).
CHIR99021 se ha utilizado:
  • en combinación con moléculas pequeñas para convertir los fibroblastos pulmonares humanos en neuronas
  • como suplemento de medios de cultivo en medios de optimización simple complementado con potasio (KSOM) para el cultivo de blastocistos
  • para la inhibición crónica de la GSK-3 con la finalidad de investigar su papel en la corticogénesis
Biochem/physiol Actions
CHIR99021 es un inhibidor muy potente de la glucógeno sintasa cinasa 3 (GSK3, valores de IC50 para la GSK3α y la GSK3β = 10 y 6,7 nM, respectivamente). No hay reactividad cruzada contra las CDK. CHIR99201 potencia la auto-renovación de las células madre embrionarias humanas y de ratón, y mejora la reprogramación de las células somáticas en células madre.
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enterochromaffin Cells Are Gut Chemosensors that
Couple to Sensory Neural Pathways
Bellono NW
Cell, 170, 185-198 (2017)
Chemical conversion of human lung fibroblasts into neuronal cells
Wan XY, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(3), 1463-1468 (2018)
Longitudinal dissection in brain organoids at single cell resolution uncovers the developmental role of GSK3 in human corticogenesis
Tobon AL, et al.
bioRxiv (2018)
Pleiotropy of glycogen synthase kinase-3 inhibition by CHIR99021 promotes self-renewal of embryonic stem cells from refractory mouse strains
Ye S, et al.
PLoS ONE, 7(4), e35892-e35892 (2012)
The roles of Notch3 on the cell proliferation and apoptosis induced by CHIR99021 in NSCLC cell lines: a functional link between Wnt and Notch signaling pathways
Li C, et al.
PLoS ONE, 8(12), e84659-e84659 (2013)
Artículos
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Ver todo
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.