SML2338
4-Octyl itaconate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
β-Monooctyl itaconate, 3-[(Octan-4-yloxy)carbonyl]but-3-enoate, 4-Octyl methylenesuccinate, n-Octyl 3-carboxy-3-butenoate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(C(CC(OCCCCCCCC)=O)=C)=O
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-11(7-5-2)17-13(16)10(3)9-12(14)15/h11H,3-9H2,1-2H3,(H,14,15)/p-1
Clave InChI
GIRJEIMINMHXQS-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- to study its anti-inflammatory effects in macrophages
- to treat bone-marrow-derived macrophages (BMDMs) for BMDM stimulation with nuclear factor-erythroid factor 2-related factor 2 (NRF2)-activating carboxylic acid compounds
- to study its effects on collagen1 expression in systemic Sclerosis (SSc) dermal fibroblasts
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)