592498
Dimethyl itaconate
99%
Sinónimos:
2-(Methylene)butanedioic dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
densidad
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h1,4H2,2-3H3
Clave InChI
ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
itaconate in solution?