SML1662
Buparvaquone
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,4-Naphthalenedione,2-[[4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-, Butalex, UNII-0354RT7LG4, 2-[(4-tert-Butylcyclohexyl)methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
DMSO: soluble
chloroform: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)C1CCC(CC1)CC2=C(O)C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3
Clave InChI
KLLIVCPQDTYMLC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)