SML0492
Zanamivir
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-Guanidino-2,4-dideoxy-2,3-dehydro-N-acetylneuraminic acid, 4-Guanidino-Neu5Ac2en
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +30 to +40°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(N)=N)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C12H20N4O7/c1-4(18)15-8-5(16-12(13)14)2-7(11(21)22)23-10(8)9(20)6(19)3-17/h2,5-6,8-10,17,19-20H,3H2,1H3,(H,15,18)(H,21,22)(H4,13,14,16)/t5-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
Clave InChI
ARAIBEBZBOPLMB-UFGQHTETSA-N
Aplicación
- as a neuraminidase inhibitor to study its effects on influenza A virus (IAV) like particles[1]
- as a neuraminidase inhibitor to study its effects on lipopolysaccharide (LPS)-mediated pathology in sepsis[1]
- as an antiviral to study its effects on influenza B virus by plaque reduction assay[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)