Autoclaving hazardous materials may generate toxic vapors or explosive environments. DMSO is not autoclavable in neat form. It is highly unlikely that microorganisms would survive in this chemical environment. Should sterilization be necessary, a PTFE, Polypropylene, or Nylon filter membrane is recommended for sterile filtration.
SML1306
S-p-Bromobenzylglutathione cyclopentyl diester
≥98% (HPLC), powder, Glyoxalase 1 inhibitor
Sinónimos:
BBGC, BBGD, BrBzGCp2, N-[S-[(4-Bromophenyl)methyl]-N-L-γ-glutamyl-L-cysteinyl]-Glycine dicyclopentyl ester, S-p-Bromobenzylglutathione dicyclopentyl ester, S-para-Bromobenzylglutathione cyclopentyl diester
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
S-p-Bromobenzylglutathione cyclopentyl diester, ≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC1=CC=C(CSC[C@H](NC(CC[C@H](N)C(OC2CCCC2)=O)=O)C(NCC(OC3CCCC3)=O)=O)C=C1
InChI
1S/C27H38BrN3O6S/c28-19-11-9-18(10-12-19)16-38-17-23(26(34)30-15-25(33)36-20-5-1-2-6-20)31-24(32)14-13-22(29)27(35)37-21-7-3-4-8-21/h9-12,20-23H,1-8,13-17,29H2,(H,30,34)(H,31,32)/t22-,23-/m0/s1
Clave InChI
QIFSPGPRHFNZNN-GOTSBHOMSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Glyoxalases are associated with detoxification process. Inhibition of glyoxalases produces an anti-carcinogenic and anti-inflammatory effect.[4]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
I want to know that this chemical is autoclavable ?
1 answer-