Merck
D5942
Sigma-Aldrich
DAPT
≥98% (HPLC), solid, γ-secretase inhibitor
Sinónimos:
GSI-IX, LY-374973, Éster t-butílico de N-[N-(3,5-difluorofenacetil)-L-alanil]-S-fenilglicina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H26F2N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
432.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
DAPT, ≥98% (HPLC), solid
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: ~18 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@@H](C(=O)OC(C)(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C23H26F2N2O4/c1-14(26-19(28)12-15-10-17(24)13-18(25)11-15)21(29)27-20(16-8-6-5-7-9-16)22(30)31-23(2,3)4/h5-11,13-14,20H,12H2,1-4H3,(H,26,28)(H,27,29)/t14-,20+/m0/s1
InChI key
DWJXYEABWRJFSP-VBKZILBWSA-N
Application
El DAPT se ha utilizado: comocomponente en el medio de diferenciación neuronal (NDM) para iniciar el modelado de las neuronascorticales[1], como inhibidor de la vía de señalización Notch para estudiar sus efectos en la regeneraciónde las células pilosas en el pez cebra[2], como inhibidor de la γ-secretasa para bloquear la vía Notchcon el fin de evaluar sus efectos sobre proliferación de las células de músculo liso de la arteria pulmonar de rata (PASMC)[3]
Biochem/physiol Actions
γInhibidor de la γ-secretasa, bloquea la vía de señalización Notch.
El DAPT es un inhibidor de la γ-secretasa e indirectamente un inhibidor de la vía Notch, un sustrato de la γ-secretasa. Otros sustratos de la γ-secretasa son la proteína relacionada con los receptores LDL, la E-caderina y ErbB-4. Como inhibidor de la γ-secretasa, el DAPT puede ser útil en el estudio de la formación de βamiloide (Aβ). Se ha demostrado que DAPT inhibe la vía de señalización Notch en estudios de enfermedades autoinmunitarias y linfoproliferativas, como ALPS y el lupus eritematoso (SLE), así como en el crecimiento de las células cancerosas, la angiogénesis y la diferenciación de las células madre pluripotentes humanas inducidas (hIPSC).
Features and Benefits
Este compuesto es un producto destacado para la investigación en neurociencia. Pulse aquí para descubrir más productos de neurociencia destacados. Encontrará más información sobre moléculas bioactivas pequeñas para otras áreas de investigación en sigma.com/discover-bsm.
Este compuesto fue desarrollado por Eli Lilly. Si desea examinar la lista de otros compuestos desarrollados por la industria farmacéutica y los fármacos aprobados o candidatos a fármacos, pulse aquí
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yu-Chen Ye et al.
Cancer research, 79(16), 4160-4172 (2019-07-04)
Tumor-associated macrophages (TAM) play pivotal roles in tumor progression and metastasis, but the contribution and regulation of different macrophage populations remain unclear. Here we show that Notch signaling plays distinct roles in regulating different TAM subsets in hepatocellular carcinoma (HCC).
Jonathan E Wosen et al.
Frontiers in immunology, 10, 1970-1970 (2019-09-05)
The role of intestinal epithelial cells (IECs) in mucosal tolerance and immunity remains poorly understood. We present a method for inducing MHC class II (MHC-II) in human enteroids, "mini-guts" derived from small intestinal crypt stem cells, and show that the
Antonia Sambola et al.
Cardiovascular drugs and therapy, 33(4), 425-433 (2019-07-25)
The impact of short or prolonged use of triple therapy (TT) on outcomes in patients with atrial fibrillation (AF) and high risk of bleeding undergoing percutaneous coronary intervention (PCI) is unclear. We compared clinical outcomes according to the duration of
Y Wang et al.
Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD, 29(6), 639-651 (2019-04-08)
Early postnatal life is a critical developmental period that affects health of the whole life. Extrauterine growth restriction (EUGR) causes cardiovascular development problems and diseases, including pulmonary arterial hypertension (PAH). PAH is characterized by proliferation, migration, and anti-apoptosis of pulmonary
Masahiro Yoshioka et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 36(1), 101-101 (2017-08-03)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) plays a pivotal role in the pathophysiology of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). However, the clinical effects of EGFR inhibitors on ESCC are controversial. This study sought to identify the factors determining the therapeutic efficacy
Artículos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Ver todo
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. where can I find the datasheet of the product ?
    1 answer
    1. This product does not have a datasheet associated with it. The information available on the product page, Safety Data Sheet, and Certificate of Analysis are the primary sources of product information.
      Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/D5942-BULK0000240294.pdf
      In addition, links to articles and peer-reviewed papers are made available on the product page. Please see the links below to review these publications:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/d5942?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=d5942&type=citation_search
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/stem-cell-culture/the-cancer-stem-cell
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/research-and-disease-areas/neuroscience-research/bioactive-small-molecules-for-neuroscience
      Helpful?
  2. After dissolving DAPT(D5942) in DMSO, where should it be stored (long term or short term)?
    1 answer
    1. This product is stable for up to 3 months at -20°C in DMSO.
      Helpful?
  3. Is Product D5942, DAPT, a reversible or irreversible inhibitor of beta secretase?
    1 answer
    1. The literature indicates that in a treatment of PDAPP neuronal cultures with DAPT, removal of DAPT from the protocol restores amyloid precursor protein β production. This implies that DAPT may be a reversible inhibitor. Dovey, H.F., et al. Functional gamma-secretase inhibitors reduce beta-amyloid peptide levels in brain. J. Neurochem., 76(1), 173-181 (2001).
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Are solutions of Product D5942, DAPT stable?
    1 answer
    1. Sigma has not evaluated the solution stability of DAPT. However, in a study of cultured insect cells, DAPT inhibited γ-secretase activity for 12 hours, which is indicative of its stability in solution at a presumed 37 °C temperature. Pitsi, D., and Octave, J.N., Presenilin 1 stabilizes the C-terminal fragment of the amyloid precursor protein independently of γ-secretase activity. J. Biol. Chem., 279(24), 25333-25338 (2004).
      Helpful?
  6. What is Product D5942, DAPT soluble in?
    1 answer
    1. DAPT is soluble in DMSO at approximately 18 mg/ml.