SMB00004
Cyclopenol
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1([C@@]3(O[C@@H]3c4cc(ccc4)O)C(=O)Nc2c(cccc2)C1=O)C
InChI
1S/C17H14N2O4/c1-19-15(21)12-7-2-3-8-13(12)18-16(22)17(19)14(23-17)10-5-4-6-11(20)9-10/h2-9,14,20H,1H3,(H,18,22)/t14-,17+/m1/s1
Clave InChI
BDDNYDPRCCDQQJ-PBHICJAKSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)