SMB01003
Cyclopenin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
(-)-Cyclopenin, (-)-Cyclopenine, 4-methyl-3′-phenylspiro[1H-1,4-benzodiazepine-3,2′-oxirane]-2,5-dione
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
294.3
solubilidad
water: slightly soluble
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1(C3(OC3c4ccccc4)C(=O)Nc2c(cccc2)C1=O)C
InChI
1S/C17H14N2O3/c1-19-15(20)12-9-5-6-10-13(12)18-16(21)17(19)14(22-17)11-7-3-2-4-8-11/h2-10,14H,1H3,(H,18,21)
Clave InChI
APLKWZASYUZSBL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)