SBR00014
Daptomycin Ready Made Solution
1 mg/mL in DMSO
Sinónimos:
N-decanoyl-L-tryptophyl-L-asparaginyl-L-aspartyl-L-threonylglycyl-L-ornithyl-L-aspartyl-D-alanyl-L-aspartylglycyl-D-seryl-threo-3-methyl-L-glutamyl-3-anthraniloyl-L-alanine[egr]1-lactone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Streptomyces roseosporus
Nivel de calidad
descripción
Ready Made Solution
Formulario
liquid
condiciones de almacenamiento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
concentración
1 mg/mL in DMSO
color
colorless to faint yellow
espectro de actividad antibiótica
Gram-positive bacteria
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(NCC(N[C@H](CCCN)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[C@H](C)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(NC1)=O)=O)=O)=O)=O)[C@@H](NC([C@H](CC(O)=O)NC([C@@H](CC(N)=O)NC([C@H](CC2=CNC3=C2C=CC=C3)NC(CCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)[C@@H](C)OC([C@H](CC(C4=C(N)C=CC=C4)=O)NC([C@@]([C@H](C)CC(O)=O)([H])NC(
InChI
1S/C72H101N17O26/c1-5-6-7-8-9-10-11-22-53(93)81-44(25-38-31-76-42-20-15-13-17-39(38)42)66(108)84-45(27-52(75)92)67(109)86-48(30-59(102)103)68(110)89-61-37(4)115-72(114)49(26-51(91)40-18-12-14-19-41(40)74)87-71(113)60(35(2)24-56(96)97)88-69(111)50(34-90)82-55(95)32-77-63(105)46(28-57(98)99)83-62(104)36(3)79-65(107)47(29-58(100)101)85-64(106)43(21-16-23-73)80-54(94)33-78-70(61)112/h12-15,17-20,31,35-37,43-50,60-61,76,90H,5-11,16,21-30,32-34,73-74H2,1-4H3,(H2,75,92)(H,77,105)(H,78,112)(H,79,107)(H,80,94)(H,81,93)(H,82,95)(H,83,104)(H,84,108)(H,85,106)(H,86,109)(H,87,113)(H,88,111)(H,89,110)(H,96,97)(H,98,99)(H,100,101)(H,102,103)/t35?,36-,37?,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49+,50-,60+,61?/m1/s1
Clave InChI
DOAKLVKFURWEDJ-OFNKPWESSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The mode of action of daptomycin is quite different from that of any other antibiotic. Daptomycin binds to bacterial membranes and causes a rapid depolarization of membrane potential. This loss of membrane potential causes inhibition of protein, DNA, and RNA synthesis, which results in bacterial cell death.
Envase
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)