SAE0180
3CL, Mpro protease fluorogenic substrate peptide
AFC-Peptide substrate, ≥95% (HPLC), solid
Sinónimos:
3CL protease substrate
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.83
Productos recomendados
Nombre del producto
3CL, Mpro protease fluorogenic substrate peptide, AFC-Peptide substrate, lyophilized
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This fluorogenic peptide is a substrate for the Main protease from SARS-Cov2, 3CL protease (Mpro). This substrate allows measurement of the activity of 3CL protease using a standard plate reader or spectrophotometer. Proteolytic cleavage by 3CL protease will release the fluorescent AFC group from the peptide (sequence TSAVLQ). After release, an increase in fluoresence is obtained (Excitation = 400 nm, Emission = 505 nm).
Peptide: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-AFC
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Peptide: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-AFC
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)