Merck
C4706
Sigma-Aldrich
Tris(2-carboxietil)fosfina hydrochloride
powder
Sinónimos:
TCEP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H15O6P · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
286.65
Beilstein/REAXYS Number:
3724376
MDL number:
UNSPSC Code:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
description
Protect from moisture
Quality Level
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
InChI key
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
General description
El clorhidrato de tris(2-carboxietil)fosfina (TCEP.HCl) es un sólido no volátil. Es un reductor fuerte.1 Puede sintetizarse por hidrólisis ácida de la tris(2-cianoetil)fosfina en HCl acuoso a reflujo.1 Tiene varias aplicaciones biológicas tales como la reducción in vitro e in vivo de enlaces de disulfuro en varios péptidos y proteínas. El TECP es un quelante útil para varios iones metálicos pesados como el Zn(II), el Cd(II), el Pb(II) y el Ni(II).
Application
El clorhidrato de tris(2-carboxietil)fosfina (TCEP. HCl) puede utilizarse:
  • Como reductor para la reducción de sulfóxidos, cloruros de sulfonilo, N-óxidos y acidas. También puede utilizarse en la reacción de cicloadición de acida-alquino en presencia del catalizador cobre.
  • Para reducir los enlaces disulfuro en varias proteínas.
  • Como reactivo para la reducción selectiva de disulfuros en agua.
  • Para eliminar catalizadores de metátesis derivados del rutenio mediante lavado acuoso de una mezcla de reacción cruda cuando se basifica.
  • Como reductor para la reducción de varios disulfuros de alquilo como el trans-4,5-dihidroxi-1,2-ditiano.
Reactivo hidrosoluble, utilizado para reducción selectiva de disulfuros. Más estable que el DDT y útil en las aplicaciones de espectrometría de masas.
Caution
Condiciones de almacenamiento: proteger de la humedad.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Grubbs, R. H.
Org. React., 22, 123-123 (2004)
Selective reduction of disulfides by tris (2-carboxyethyl) phosphine.
Burns JA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(8), 2648-2650 (1991)
Selective reduction of disulfides by tris(2-carboxyethyl)phosphine
Burns, J. A., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(8), 2648-2648 (1991)
Tris (2-carboxyethyl) phosphine Hydrochloride
Yost Julianne M et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-9 (2001)
Coordination properties of tris (2-carboxyethyl) phosphine, a newly introduced thiol reductant, and its oxide.
Krezel A, et al.
Inorganic Chemistry, 42(6), 1994-2003 (2003)