Merck
SAE0181
Sigma-Aldrich
3CL, Mpro protease chromogenic substrate peptide
pNA-Peptide substrate, ≥95% (HPLC), lyophilized
Sinónimos:
3CL protease peptide, COVID-19 detection, Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-pNA
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
3CL, Mpro protease chromogenic substrate peptide, pNA-Peptide substrate, lyophilized
Nivel de calidad
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This peptide is a substrate for the Main protease from SARS-Cov2, 3CL protease (Mpro), . This substrate allows measurement of the activity of 3CL protease using a standard plate reader or spectrophotometer.
Proteolytic cleavage by 3CL protease will release the free pNA group from the peptide (sequence TSAVLQ) with maximum absorption peak at 405 nm (A4051μM = 0.00916)
Peptide sequence: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-pNA
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)