S9200
Anti-SORL1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-LDLR class A repeats containing, Anti-LR11, Anti-LRP9, Anti-SORLA, Anti-SorLA-1, Anti-Sortilin-related receptor, Anti-gp250
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~250 kDa
reactividad de especies
rat, human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 1-2 μg/mL using rat cerebellum (S1 fraction)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SORL1(6653)
mouse ... Sorl1(20660)
rat ... Sorl1(300652)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)