Merck
Todas las fotos(6)
Key Documents
MABN92
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Iba1/AIF1
clone 20A12.1, from mouse
Sinónimos:
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
20A12.1, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AIF1(199)
General description
El factor-1 inflamatorio de aloinjerto (AIF-1) es una proteína de unión a Ca(2+) con mano EF inducible por el interferón gamma (IFN-gamma), de 17 kDa, que está codificada dentro de la región genómica de los HLA de clase III. Se sabe que el AIF-1 es idéntico al adaptador 1 de unión a Ca(2+) ionizado, al factor-1 de respuesta de microglía y al daintain. La expresión del AIF-1 se limita principalmente al linaje macrófago/monocito, y es aumentada por citocinas como el IFN-gamma. Se ha comunicado que interviene en la función neuronal, las respuestas inflamatorias, el rechazo de aloinjertos, la autoinmunidad, y la activación y función de los macrófagos. También se ha demostrado que se expresa en macrófagos y células de la microglía en enfermedades autoinmunitarias como la encefalomielitis autoinmunitaria experimental, y modelos de neuritis y uveítis.
Immunogen
Péptido lineal que corresponde al Iba1/AIF1 humano.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1 µg/ml de un lote representativo detectó el Iba1/AIF1 en 10 µg de lisado de timo de ratón.
Análisis mediante transferencia Western: 1 µg/ml de un lote representativo detectó el Iba1/AIF1 en 10 µg de lisado de timo de rata.
Análisis inmunohistoquímico: una dilución 1:300 de un lote representativo detectó el Iba1/AIF1 en tejido de bazo humano.
Análisis inmunohistoquímico: una dilución 1:1000 de un lote representativo detectó el Iba1/AIF1 en tejido de bazo de rata
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-Iba1/AIF1 es un anticuerpo contra el Iba1/AIF1 para utilizar en WB e IH.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de timo humano.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó el Iba1/AIF1 en 10 µg /ml de lisado de timo humano.
Target description
~17 kDa observados
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido tímico humano
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Macrophage Ablation Reduces M2-Like Populations and Jeopardizes Tumor Growth in a MAFIA-Based Glioma Model.
Gabrusiewicz, K; Hossain, MB; Cortes-Santiago, N; Fan, X; Kaminska, B; Marini, FC; Fueyo et al.
Neoplasia null
Rachel Waller et al.
PloS one, 14(1), e0210888-e0210888 (2019-01-27)
Deep subcortical lesions (DSCL) of the brain, are present in ~60% of the ageing population, and are linked to cognitive decline and depression. DSCL are associated with demyelination, blood brain barrier (BBB) dysfunction, and microgliosis. Microglia are the main immune
Barbara D'Angelo et al.
Neuropharmacology, 101, 13-23 (2015-09-20)
Hypoxic-ischaemic (HI) injury is an important cause of neurological morbidity in neonates. HI leads to pathophysiological responses, including inflammation and oxidative stress that culminate in cell death. Activation of glycogen synthase kinase 3β (GSK3β) and the signal transducer and activator
Chi-Hua Guo et al.
International journal of molecular medicine, 38(5), 1433-1442 (2016-12-28)
Bone cancer pain (BCP) is one of the most difficult and intractable tasks for pain management, which is associated with spinal 'neuron-astrocytic' activation. The activation of the c-Jun N-terminal kinase (JNK)/chemokine (C-C motif) ligand (CCL2) signaling pathway has been reported to be critical
Kuan-I Lee et al.
Journal of neuroinflammation, 13(1), 92-92 (2016-04-29)
Transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) channel plays an important role in pain and inflammation. However, little is known about the significance of the TRPA1 channel in the pathophysiology of Alzheimer's disease (AD). Wild-type (WT), TRPA1(-/-), amyloid precursor protein (APP)/presenilin