S6022
Sephadex® G-50
BioReagent, for molecular biology, DNA grade, medium
About This Item
Productos recomendados
grado
DNA grade
for molecular biology
Nivel de calidad
Línea del producto
BioReagent
Formulario
beads
hinchazón
1 g swells to 9-11 mL
diámetro microesfera
50-150 μm
tamaño de poro
exclusion limit (20 bp dsDNA; (rA)20)
pH
2-10
actividad extraña
DNase, RNase, none detected
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Clave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Excellent recovery
- Minimal sample dilution
- Quick and easy to use
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?