S4503
DL-Serine hydroxamate
≥97% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinónimos:
SHX
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
DL-Serine hydroxamate, seryl-tRNA synthetase inhibitor
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (TLC)
Formulario
powder
técnicas
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
aplicaciones
cell analysis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC(CO)C(=O)NO
InChI
1S/C3H8N2O3/c4-2(1-6)3(7)5-8/h2,6,8H,1,4H2,(H,5,7)
Clave InChI
LELJBJGDDGUFRP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)