412260
Benzhydroxamic acid
99%
Sinónimos:
N-Hydroxybenzamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
126-130 °C (lit.)
solubilidad
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
amine
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ONC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO2/c9-7(8-10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,10H,(H,8,9)
Clave InChI
VDEUYMSGMPQMIK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)