Merck
RES7102I
SAFC
Imidazole hydrochloride
Sinónimos:
Imidazole hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4N2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
104.54
Beilstein/REAXYS Number:
3678283
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
mp
158-161 °C (lit.)
SMILES string
Cl.c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2.ClH/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
InChI key
JDIIGWSSTNUWGK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)