I202
Imidazol
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
1,3-Diaza-2,4-ciclopentadieno, Glioxalina
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
crystalline
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
cadena SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
145 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Contenido relacionado
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Descubra amortiguadores biológicos de gran pureza para la escala de producción. Garantice la estabilidad, el control del pH y el suministro constante con nuestras soluciones de fabricación especializadas.
Descubra amortiguadores biológicos de gran pureza para la escala de producción. Garantice la estabilidad, el control del pH y el suministro constante con nuestras soluciones de fabricación especializadas.