68268
Imidazole buffer Solution
BioUltra, 1 M in H2O
Sinónimos:
Imidazole solution, Glyoxaline solution
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioUltra
Formulario
liquid
concentración
1 M in H2O
impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
9.5±0.5
densidad
1.01 g/mL at 20 °C
cadena SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- of calmodulin-binding buffer 1 (CBB1) for the tandem affinity purification (TAP) of TAP-tagged proteins together with co-purifying proteins
- of lysis buffer, and SDS loading buffer for His-ubiquitin pull-down assays
- of imidazole wash and elution buffer for protein purification
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?