Merck
P8044
Sigma-Aldrich
Proteinasa K from Tritirachium album
≥3.0 unit/mg solid, lyophilized powder
Sinónimos:
Endopeptidasa K
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
origen biológico
maize
microbial (T.album
T. ALBUM)
plant seeds (barley)
soybean
yeast
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥3.0 unit/mg solid
mol peso
28.93 kDa
composición
Protein, ≥15% biuret
técnicas
DNA extraction: suitable
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Útil para la inactivación proteolítica de nucleasas durante el aislamiento de ADN y ARN.
Útil para la inactivación proteolítica de nucleasas durante el aislamiento de ADN y ARN.
Elimina las endotoxinas que se unen a las proteínas catiónicas como la lisozima y la ribonucleasa A.
Se ha comunicado que es útil para el aislamiento de mitocondrias hepáticas, de levadura y de frijol mung
Determinación de la localización de las enzimas en las membranas
Tratamiento de cortes de tejido incluidos en parafina para exponer los sitios de unión de antígenos para el marcado con anticuerpos.
Digestión de proteínas de muestras de tejido cerebral para investigación de los priones en las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET).
Proteinase K is useful for the proteolytic inactivation of nucleases during the isolation of DNA and RNA. It is used for the removal of endotoxins bound to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A. It is also useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria and is used to determine enzyme localization on membranes. Furthermore, it is used for the treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites and for digestion of proteins from brain tissue samples. Product P8044 is provided as a lyophilized powder.
The enzyme from Sigma has been used to degrade complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase) prior to extraction of ubiquinone from Yarrowia lipolytica. It has been used to examine the effect of Proteinase k on Pythium ultimum. It has also been used to maximize the variety of peptide bonds hydrolyzed in the sediment slurry without autolytic production of amino acids from the enzyme itself.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La proteinasa K es una serín proteasa estable y muy reactiva. La evidencia procedente de estudios de la estructura cristalina y molecular indica que la enzima pertenece a la familia subtilisina con una tríada catalítica en el sitio activo (ASP39-HIS69-ser224). Es estable en una amplia variedad de entornos: pH, sales amortiguadoras, detergentes (SDS) y temperatura. En presencia de SDS al 0,1 - 0,5 %, la proteinasa K conserva su actividad y digerirá una variedad de proteínas y nucleasas en preparaciones de ADN sin comprometer la integridad del ADN aislado.
Proteinase K is highly active towards native proteins. It has a broad specificity and degrades many proteins even in the native state. It mainly cleaves the peptide bond adjacent to the carboxyl group of aliphatic and aromatic amino acids with blocked α-amino groups. The optimum pH is between 7.5-9.0 and the isoelectric point is 8.9. Ca2+ (1-5 mM) is required for activation. Proteinase K is inhibited by diisopropyl fluorophosphate (DFIP), and phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF).
Definición de unidad
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P Bermejo-Alvarez et al.
Biology of reproduction, 79(4), 594-597 (2008-06-27)
It has been reported that the mammalian female could have a preconceptual influence on the sex of her offspring, and it has been hypothesized that this influence could go some way toward accounting for the reported lower fertility following insemination
Bioavailable amino acids in sediments: A biomimetic, kinetics-based approach
Mayer LM, et al.
Limnology and Oceanography, 40(3), 511-520 (1995)
C Dunne et al.
Microbiology (Reading, England), 146 ( Pt 8), 2069-2078 (2000-08-10)
Stenotrophomonas maltophilia W81 can protect sugar beet against PYTHIUM:-mediated damping-off disease through the production of an extracellular protease. Here, the proteolytic enzyme of W81 was purified by anion-exchange chromatography and characterized as a serine protease. The purified enzyme was fungicidal
Yuanjun Lu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 41(1), 3-3 (2022-01-05)
Drug resistance to sorafenib greatly limited the benefits of treatment in patients with hepatocellular carcinoma (HCC). MicroRNAs (miRNAs) participate in the development of drug resistance. The key miRNA regulators related to the clinical outcome of sorafenib treatment and their molecular
Ivonne Gamper et al.
Scientific reports, 7(1), 9932-9932 (2017-09-01)
While genetically engineered mice have made an enormous contribution towards the elucidation of human disease, it has hitherto not been possible to tune up or down the level of expression of any endogenous gene. Here we describe compound genetically modified
Artículos
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Ver todo