Merck
SRE0005
Sigma-Aldrich
Proteinasa K from Tritirachium album
Reagents designed and manufactured under current ISO 13485 certification.
Sinónimos:
Endopeptidasa K
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
grade
for molecular biology
Quality Level
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
28.93 kDa
concentration
≥10 mg/mL protein
≥800 unit/mL
impurities
≤500 pg/mg DNA (PicoGreen® assay)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNAse, RNAse, exonuclease, endonuclease, and nickase, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Útil para la inactivación proteolítica de nucleasas durante el aislamiento de ADN y ARN.
Elimina las endotoxinas que se unen a las proteínas catiónicas como la lisozima y la ribonucleasa A.
Se ha comunicado que es útil para el aislamiento de mitocondrias hepáticas, de levadura y de frijol mung
Determinación de la localización de las enzimas en las membranas
Tratamiento de cortes de tejido incluidos en parafina para exponer los sitios de unión de antígenos para el marcado con anticuerpos.
Digestión de proteínas de muestras de tejido cerebral para investigación de los priones en las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET).
Biochem/physiol Actions
La proteinasa K es una serín proteasa estable y muy reactiva. La evidencia procedente de estudios de la estructura cristalina y molecular indica que la enzima pertenece a la familia subtilisina con una tríada catalítica en el sitio activo (ASP39-HIS69-ser224). Es estable en una amplia variedad de entornos: pH, sales amortiguadoras, detergentes (SDS) y temperatura. En presencia de SDS al 0,1 - 0,5 %, la proteinasa K conserva su actividad y digerirá una variedad de proteínas y nucleasas en preparaciones de ADN sin comprometer la integridad del ADN aislado.
Unit Definition
Una unidad hidrolizará la hemoglobina desnaturalizada en urea para producir color equivalente a 1,0 μmol de tirosina por minuto a pH 7,5 y a 37 °C (color por el reactivo Folin-Ciocalteu).
Legal Information
PicoGreen is a registered trademark of Life Technologies
suggested gloves for splash protection
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Nikol Jankovska et al.
Biomedicines, 10(3) (2022-03-26)
Creutzfeldt-Jakob disease (CJD), the most common human prion disorder, may occur as "pure" neurodegeneration with isolated prion deposits in the brain tissue; however, comorbid cases with different concomitant neurodegenerative diseases have been reported. This retrospective study examined correlations of clinical
Yi-sheng Chen et al.
Archives of microbiology, 196(3), 193-199 (2014-02-05)
Lactobacillus plantarum 510, previously isolated from a koshu vineyard in Japan, was found to produce a bacteriocin-like inhibitory substance which was purified and characterized. Mass spectrometry analysis showed that the mass of this bacteriocin is 4,296.65 Da. A partial sequence, NH2-
Fangzhong Yuan et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 51(1), 219-224 (2013-05-30)
Prion diseases characterize a category of fatal neurodegenerative diseases. Although reports have increasingly shown that oxidative stress plays an important role in the progression of prion diseases, little is known about whether oxidative stress is a cause or a consequence
Neetu Kumra Taneja et al.
Journal of bacteriology, 195(22), 5102-5111 (2013-09-10)
Bordetella pertussis is the causative agent of pertussis, a highly contagious disease of the human respiratory tract. Despite very high vaccine coverage, pertussis has reemerged as a serious threat in the United States and many developing countries. Thus, it is
Jessica Varela Villarreal et al.
Journal of microbiological methods, 94(3), 161-169 (2013-07-03)
Molecular techniques, such as polymerase chain reaction (PCR) and quantitative PCR (qPCR), are very sensitive, but may detect total DNA present in a sample, including extracellular DNA (eDNA) and DNA coming from live and dead cells. DNase I is an
Artículos
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Ver todo