Merck
P4543
Sigma-Aldrich
Ácido valproico sodium salt
98%
Sinónimos:
2-Propilpentanoato de sodio, 2-propylpentanoic Acid Sodium, Valproato de sodio
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NaO2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
eCl@ss:
42020819
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
assay
98%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
originator
Abbott
SMILES string
[Na+].CCCC(CCC)C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... ALDH5A1(7915)
General description
Los efectos antiepilépticos del ácido valproico (VPA) se logran reduciendo la descarga neuronal de alta frecuencia mediante el bloqueo de los canales de sodio, potasio y calcio activados por voltaje. Este medicamento afecta a la aparición bioquímica del aura e influye en la percepción del dolor al modular la neurotransmisión mediada por GABA o glutamato. Además, el VPA influye en los sistemas de señalización como las vías Wnt/beta-catenina y ERK, interfiriendo en el metabolismo del inositol y el araquidonato. Por otro lado, el VPA es crucial en la expresión de varios genes involucrados en la supervivencia celular, la regulación de la transcripción, la homeostasis iónica, la transducción de señales y las modificaciones citoesqueléticas. Tanto los efectos bioquímicos inmediatos como las influencias genómicas a largo plazo explican el efecto subyacente del VPA en el tratamiento de diversas afecciones.
El ácido valproico es un anticonvulsivo y estabilizador del estado de ánimo. Se utiliza para el tratamiento de la epilepsia y del trastorno bipolar. El ácido valproico contribuye a reprimir el efecto Warburg y el desarrollo tumoral en el neuroblastoma.
Application
La sal de sodio del ácido valproico se ha utilizado:
  • en el análisis de viabilidad de resazurina
  • para el estudio sistemático de los efectos de la administración de dosis clínicas sobre el volumen cerebral y el comportamiento de la descendencia
  • para estudiar su efecto sobre el tamaño de la lesión aterosclerótica
  • en estudios de expresión genética en ratones
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsivante que también es eficaz como estabilizador del estado de ánimo en el trastorno bipolar.
Features and Benefits
Este compuesto aparece en la página Metabolismo de la dopamina y la norepinefrina del Manual de clasificación de receptores y transducción de la señal. Pulse aquí para encontrar otras páginas del manual.
Este compuesto es un producto destacado para la investigación en neurociencia. Pulse aquí para descubrir más productos de neurociencia destacados. Encontrará más información sobre moléculas bioactivas pequeñas para otras áreas de investigación en sigma.com/discover-bsm.
Este compuesto fue desarrollado por Abbott. Si desea examinar la lista de otros compuestos desarrollados por la industria farmacéutica y los fármacos aprobados o candidatos a fármacos, pulse aquí
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Erik Taubøll et al.
Epilepsia, 50(8), 1868-1874 (2009-06-06)
Recent animal studies have indicated possible reproductive endocrine effects of levetiracetam (LEV). The aim of the present study was to investigate possible reproductive endocrine effects of LEV compared to valproate (VPA) using human ovarian follicular cells. Cell cultures of human
Dose-dependent memory effects and cerebral volume changes after in utero exposure to valproate in the rat
Frisch C H, et al.
Epilepsia, 50(6), 1432-1441 (2009)
Valproic acid suppresses Warburg effect and tumor progression in neuroblastoma
Fang E, et al.
Biochemical and biophysical research communications (2018)
Glucosamine-supplementation promotes endoplasmic reticulum stress, hepatic steatosis and accelerated atherogenesis in apoE-/- mice
Beriault D R, et al.
Atherosclerosis, 219(1), 134-140 (2011)
Fetal exposure to valproic acid dysregulates the expression of autism-linked genes in the developing cerebellum
Sette, Claudio et al.
Translational Psychiatry, 1, 114 (2023)-114 (2023) (2023)
Artículos
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Ver todo