N5160
Naproxen sodium
meets USP testing specifications
Sinónimos:
(S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nivel de calidad
Formulario
powder
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
[Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C([O-])=O
InChI
1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
Clave InChI
CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Información sobre el gen
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?